Documentos Principais
638684
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
103-107 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
SOWDWUPMHVDZGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)