Key Documents
638528
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
345.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
251-255 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
chave InChI
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3