Documentos Principais
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
pf
59-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
chave InChI
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)