Documentos Principais
638323
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
168-172 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)