Documentos Principais
638285
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.779,00
R$ 1.779,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.779,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
186.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.779,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-82 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
chave InChI
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)