Documentos
638234
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
71-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
chave InChI
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3