Documentos
637777
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9Cl2N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
282.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
259.5-263.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
chave InChI
OSGGBIXVZCEAHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3