Documentos Principais
637165
Sigma-Aldrich
Diethyl-3,4-ethylenedioxypyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
269.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
124-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1[nH]c(C(=O)OCC)c2OCCOc12
InChI
1S/C12H15NO6/c1-3-16-11(14)7-9-10(19-6-5-18-9)8(13-7)12(15)17-4-2/h13H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
PRLDMMBRDYVWRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starting monomer for a variety of etheylenedioxypyrrole (EDOP) conductive and electrooptical polymers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Schottland, P.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 33, 7051-7051 (2000)
K Zong et al.
The Journal of organic chemistry, 66(21), 6873-6882 (2001-10-13)
New functionalized derivatives of 3,4-ethylenedioxypyrrole (EDOP, 5a) and 3,4-(1,3-propylenedioxy)pyrrole (ProDOP, 5b) as especially electron-rich monomers which yield highly electroactive and stable conducting polymers useful for a diverse set of applications have been synthesized. N-Alkylations of ProDOP were carried out to