Documentos Principais
636983
Sigma-Aldrich
2,5-Didodecyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H58
Número CAS:
Peso molecular:
490.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
66-70 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
chave InChI
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)