Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4853 (lit.)
p.e.
190 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)Cc1ccc(CC(CC)CCCC)cc1
InChI
1S/C22H38/c1-5-9-11-19(7-3)17-21-13-15-22(16-14-21)18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
chave InChI
KGDLKOAYUABDIH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)