Documentos Principais
636606
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorodiphenyl ether
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OC6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
267.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5869
pb
220 °C/25 mmHg (lit.)
pf
33-37 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1
InChI
1S/C12H8BrFO/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11/h1-8H
chave InChI
ADGMRCLDJLCOKF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)