Documentos Principais
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H30
Número CAS:
Peso molecular:
318.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
224-228 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)