Documentos Principais
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Sinônimo(s):
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
288.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
chave InChI
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)