Documentos Principais
635650
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H4ICH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
362.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
Impurezas
1-3% inorganic chloride and iodide
densidade
1.025 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
CYLNVPVVESOXDT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)