Documentos
635154
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3FCH3
Número CAS:
Peso molecular:
236.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5810 (lit.)
pb
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup