Key Documents
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
Fórmula linear:
SrLaAlO4
Número CAS:
Peso molecular:
317.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
descrição
single side polished
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
constante dielétrica
16.8
tamanho
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
pf
1650 °C (lit.)
densidade
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
chave InChI
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
forma física
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3