Key Documents
635103
Sigma-Aldrich
Yttrium vanadate
single crystal substrate, <110>, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Vanadium yttrium oxide, Yttrium vanadium oxide
About This Item
Fórmula linear:
YVO4
Número CAS:
Peso molecular:
203.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
descrição
single side polished
Ensaio
99.99% trace metals basis
dureza
5 mohs
tamanho
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
transmitância
400-4000 nm, ~80%
pf
1825 °C (lit.)
densidade
4.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y+3].[O-][V]([O-])([O-])=O
Características e benefícios
Birefringent yttrium vanadate crystals are ideal materials for optical polarizing components such as fiber optics or beam displacers. It is transparent over a large range and is a material of medium hardness and can therefore be polished to a high optical finish.
propriedades físicas
Refractive Index η, Birefringence (Δn) and walk-off angle at 45° (ρ):
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04° at λ 0.63 μm
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72° at λ 1.30 μm
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69° at λ 1.55 μm
Thermal Conductivity: A axis 5.32 W/(m.k), C axis = 5.10 W/(m.k)
Thermal Expansion: αa= 4.43 x10-6/ °C, αc= 11.37 x10-6/ °C
Thermal Optic Coefficient: dη a / dT : 8.5x10-6/ °C, dη c / dT : 3.0 x10-6/ °C
forma física
tetragonal (a = b = 7.12 Å, c = 6.29 Å)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)