635049
Titanium(IV) oxide, rutile
<100>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Sinônimo(s):
Titanium dioxide
About This Item
grau
optical grade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
(single crystal substrate)
(single side polished)
dureza
7 mohs
C × L × espessura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
transmitância
0.5-4.5 μm
pf
1840 °C
densidade
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
propriedades semicondutoras
<100>
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
propriedades físicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.