Documentos Principais
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20BrNSi
Número CAS:
Peso molecular:
310.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.574
p.e.
158 °C/0.10 mmHg
densidade
1.224 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
chave InChI
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)