Documentos Principais
634034
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be synthesized from 4-chlorobenzoic acid via a multi-step reaction process.[1]
Aplicação
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be used in the synthesis of:
  • 4-chloro-2-methylbenzophenone via Freidel Craft′s acylation with benzene[2]
  • 4-chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)benzoic acid[1]
  • 4-chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"A novel synthesis of 1-substituted 2H-isoquinolin-3-ones"
Canepa.SA and Bravo.DR
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(06), 979-982 (2004)
"(2-Methyl-5-(methylsulfonyl) benzoyl) guanidine Na+/H+ antiporter inhibitors"
Baumgarth M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(13), 2017- 2034 (1997)