Documentos Principais
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13Br
Número CAS:
Peso molecular:
225.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5430 (lit.)
densidade
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
chave InChI
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)