Key Documents
633542
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
245.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
145-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
chave InChI
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)