Documentos
632996
Sigma-Aldrich
6-Chloropyran-2H-one
97%
Sinônimo(s):
6-Chloropyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
130.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5560 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
densidade
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
chave InChI
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup