Documentos Principais
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N4O
Número CAS:
Peso molecular:
224.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
117-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
chave InChI
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
  • Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
  • Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
  • Chemoselective reduction reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)