Documentos
631906
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N4O
Número CAS:
Peso molecular:
224.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
149-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccncc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(9-5-7-13-8-6-9)16-11-4-2-1-3-10(11)14-15-16/h1-8H
chave InChI
FVEXIHSMWMFMRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3