Documentos Principais
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3OCH2OC10H6)2
Número CAS:
Peso molecular:
374.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
pf
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)