Documentos
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthene-3,4-dicarboxylic anhydride
Sinônimo(s):
Benzoxanthene anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
chave InChI
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges