Documentos Principais
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
213.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
165-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
chave InChI
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)