Documentos
630705
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
182-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1Sc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
QWXLTZQRYJBZQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves