Key Documents
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11F2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
239.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)