Documentos
630454
Sigma-Aldrich
Trichloro(4-chlorophenyl)silane
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
245.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
105 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter