Documentos Principais
630403
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybutylzinc bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
H3CCO2(CH2)4ZnBr
Peso molecular:
260.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-8-6(2)7;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DBPKJQMTXTUZPP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)