Documentos
630381
Sigma-Aldrich
5-Acetoxypentylzinc bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
H3CCO2(CH2)5ZnBr
Peso molecular:
274.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-6-9-7(2)8;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PVFRXTWNWHRIKM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup