Documentos Principais
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinc iodide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4ZnI
Peso molecular:
327.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
Impurezas
1-3% inorganic chloride
p.e.
65 °C
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)