Documentos Principais
630101
Sigma-Aldrich
2-(Propyl-2,3-13C2)pentanoic-4,5-13C2 acid sodium salt
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(13CH313CH2CH2)2CHCO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
220 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3][13CH2]CC(C[13CH2][13CH3])C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UJNKEPEOSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)