Documentos Principais
630020
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzilic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10Cl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
297.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
160-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
chave InChI
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)