630004
2,4,5-Trichlorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
44-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=S
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
chave InChI
PJLRSYLEFZNICX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves