Documentos Principais
617172
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D4H6O4
Peso molecular:
198.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
pf
139-141 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
chave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
141.00 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)