Documentos Principais
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Beilstein:
1776360
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
pb
180 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)