61550
Óxido de lantânio (III)
≥99.98% (metals basis)
Sinônimo(s):
Dilanthanum trioxide
About This Item
Ensaio
≥99.0% (EDTA 0.1 M, KT)
≥99.98% (metals basis)
forma
solid
Impurezas
≤300 mg/kg total metallic impurities (trace metal analysis (JCPMS))
densidade
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
chave InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?