Documentos Principais
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20D5H22ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
369.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
chave InChI
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)