Documentos Principais
614815
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2CD2Br
Peso molecular:
127.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
71 °C (lit.)
pf
-110 °C (lit.)
densidade
1.397 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
chave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)