Documentos Principais
614734
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Propyl-d7 iodide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 7.567,00
R$ 7.567,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 7.567,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD2I
Número CAS:
Peso molecular:
177.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.567,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
101-102 °C (lit.)
pf
-101 °C (lit.)
densidade
1.820 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)