Documentos Principais
613738
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,4-pentane-d12-diol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2C(OH)CD2CD(OH)CD3
Peso molecular:
130.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
197 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D
chave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-WWKUACGSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)