Documentos Principais
613061
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
"100%", 99.96 atom % D
Sinônimo(s):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
64.08
Beilstein:
1748971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
pb
115.5 °C (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)