Documentos Principais
612553
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), DSS 0.1 %, water 25 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 27.313,00
R$ 27.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 27.313,00
About This Item
Fórmula linear:
GdCl3
Número CAS:
Peso molecular:
263.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 27.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
composição
DSS, 0.1%
water, 25%
concentração
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Gradient shimming
Quantidade
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)