Documentos Principais
612456
Supelco
Ethylbenzene solution
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 21.850,00
R$ 21.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 21.850,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 21.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
8 mm × 7 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
1H sensitivity
Quantidade
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)