Documentos
608823
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium-15N chloride
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)415N+Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
110.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
solid
pf
>300 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[15N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
chave InChI
OKIZCWYLBDKLSU-LJJZSEGWSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges