60720
Ketone Moschus
≥97.0% (N)
Sinônimo(s):
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Musk ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (N)
pf
134-137 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
chave InChI
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 168 °C - closed cup