Documentos Principais
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 13.767,00
R$ 13.767,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 13.767,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H9O2N3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 13.767,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
292 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
chave InChI
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)